1,4,6,7-Tetrahydroimidazo[4,5-e][1,4]diazepine-5,8-dione 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR1037-1G OR1037-5G
APOSOR1037-1GEA 526 EUR InStock
APOSOR1037-1G APOSOR1037-5G
1,4,6,7-Tetrahydroimidazo[4,5-e][1,4]diazepine-5,8-dione 95+%
1,4,6,7-Tetrahydroimidazo[4,5-e][1,4]diazepine-5,8-dione
Formel: C₆H₆N₄O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01208156
CAS-Nummer: 119584-65-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge