4-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR11426-1G OR11426-5G OR11426-10G
APOSOR11426-1GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR11426-1G APOSOR11426-5G APOSOR11426-10G
4-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrimidine 98%
4-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrimidine
Formel: C₈H₁₀ClN₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09475835
CAS-Nummer: 939986-64-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge