1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR13722-5G OR13722-100G OR13722-25G
APOSOR13722-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR13722-5G APOSOR13722-100G APOSOR13722-25G
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indol 99%
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indol
Formel: C₁₅H₁₅N
MW: 209.29 g/mol
Melting Pt: 111…117 °C
Dichte: 0.7 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082627
CAS-Nummer: 41532-84-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge