5-Amino-4-oxo(3-13C)pentansäurehydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR1490-1G OR1490-5G
APOSOR1490-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR1490-1G APOSOR1490-5G
5-Amino-4-oxo(3-13C)pentansäurehydrochlorid 97%
5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Formel: C₅H₁₀ClNO₃
Melting Pt: 150 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00012869
CAS-Nummer: 5451-09-2
EINECS: 226-679-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge