4-Propoxybenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR21919-1G OR21919-100MG OR21919-5G
APOSOR21919-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR21919-1G APOSOR21919-100MG APOSOR21919-5G
4-Propoxybenzonitril
4-Propoxybenzonitril
Formel: C₁₀H₁₁NO
Melting Pt: 41 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173874
CAS-Nummer: 60758-84-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge