2-Isopropyl-6-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR25535-1G OR25535-250MG
APOSOR25535-1GEA 400 EUR InStock
APOSOR25535-1G APOSOR25535-250MG
2-Isopropyl-6-nitrophenol
2-Isopropyl-6-nitrophenol
Formel: C₉H₁₁NO₃
Siedepunkt: 131…135 °C/20mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 7545-71-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge