Cyclohexancarbonitril
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR27707-1G OR27707-5G
APOSOR27707-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR27707-1G APOSOR27707-5G
Cyclohexancarbonitril
Cyclohexancarbonitril
Formel: C₇H₁₁N
MW: 109.17 g/mol
Siedepunkt: 75…76 °C/16mmHg
Melting Pt: 11 °C
Dichte: 0.919 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 65 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040444
CAS-Nummer: 766-05-2
EINECS: 212-157-4
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge