2-Mercaptonicotinsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR28620-100G OR28620-25G OR28620-500G
APOSOR28620-100GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR28620-100G APOSOR28620-25G APOSOR28620-500G
2-Mercaptonicotinsäure 97%
2-Mercaptonicotinsäure
Formel: C₆H₅NO₂S
Melting Pt: 263…270 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010102
CAS-Nummer: 38521-46-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge