7-Isopropyl-1,4-dimethylazulen
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR28914-25G OR28914-5G
APOSOR28914-25GEA 102 EUR InStock
APOSOR28914-25G APOSOR28914-5G
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulen
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulen
Formel: C₁₅H₁₈
MW: 198.31 g/mol
Siedepunkt: 153 °C/7mmHg
Melting Pt: 27 °C
Dichte: 0.976 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 113 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003811
CAS-Nummer: 489-84-9
Merck Index: 12,04581
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge