4-Bromphenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR303515-5G OR303515-25G
APOSOR303515-5GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR303515-5G APOSOR303515-25G
4-Bromphenylboronsäurepinakolester 97%
4-Bromphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₆BBrO₂
Melting Pt: 71 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11110553
CAS-Nummer: 68716-49-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge