ɑ-Acetamidocinnamic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR5000T-100G OR5000T-25G OR5000T-500G
APOSOR5000T-100GEA 39.3 EUR InStock
APOSOR5000T-100G APOSOR5000T-25G APOSOR5000T-500G
ɑ-Acetamidocinnamic acid
alpha-Acetamidocinnamic acid
Formel: C₁₁H₁₁NO₃
Melting Pt: 188…190 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00188416
CAS-Nummer: 5469-45-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge