3-Brom-5-nitrotoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR5626-25G OR5626-5G OR5626-100G
APOSOR5626-25GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR5626-25G APOSOR5626-5G APOSOR5626-100G
3-Brom-5-nitrotoluol 98%
3-Brom-5-nitrotoluol
Formel: C₇H₆BrNO₂
Siedepunkt: 269…270 °C
Melting Pt: 81…84 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659815
CAS-Nummer: 52488-28-5
EINECS: 257-955-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge