Pyrrolidin-1-ylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR6547-1G OR6547-5G
APOSOR6547-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR6547-1G APOSOR6547-5G
Pyrrolidin-1-ylacetonitrile
Pyrrolidin-1-ylacetonitrile
Formel: C₆H₁₀N₂
MW: 110.16 g/mol
Siedepunkt: 84…86 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014098
CAS-Nummer: 29134-29-0
EINECS: 249-463-2
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge