2-Propylpentanoylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR6808-25G OR6808-5G
APOSOR6808-25GEA 331 EUR InStock
APOSOR6808-25G APOSOR6808-5G
2-Propylpentanoylchlorid 98%
2-Propylvaleryl chloride
Formel: C₈H₁₅ClO
Siedepunkt: 68…70 °C/10mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051446
CAS-Nummer: 2936-08-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge