4-Propylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR7257-1G OR7257-5G
APOSOR7257-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR7257-1G APOSOR7257-5G
4-Propylphenylboronsäure
4-Propylphenylboronsäure
Formel: C₉H₁₃BO₂
Melting Pt: 89…97 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00859261
CAS-Nummer: 134150-01-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge