Methyl-5-nitropicolinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR901602-1G OR901602-5G OR901602-25G
APOSOR901602-1GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR901602-1G APOSOR901602-5G APOSOR901602-25G
Methyl-5-nitropicolinat 98%
Methyl-5-nitropicolinat
Formel: C₇H₆N₂O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09062740
CAS-Nummer: 29682-14-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge