Ethyl-2-oxo-2,3-dihydrooxazol-5-carboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR910103-1G OR910103-5G
APOSOR910103-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR910103-1G APOSOR910103-5G
Ethyl-2-oxo-2,3-dihydrooxazol-5-carboxylat 98%
Ethyl-2-oxo-2,3-dihydrooxazol-5-carboxylat
Formel: C₆H₇NO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12026055
CAS-Nummer: 1150271-25-2
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge