Isochinolin-N-oxid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR911816-100G OR911816-25G
APOSOR911816-100GEA 394 EUR InStock
APOSOR911816-100G APOSOR911816-25G
Isochinolin-N-oxid 95%
Isochinolin-N-oxid
Formel: C₉H₇NO
MW: 145.16 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006903
CAS-Nummer: 1532-72-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge