6-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR912904-10G OR912904-1G OR912904-5G
APOSOR912904-10GEA 346 EUR InStock
APOSOR912904-10G APOSOR912904-1G APOSOR912904-5G
6-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline 95%
6-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
Formel: C₈H₉N₃O₂
MW: 179.18 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03788188
CAS-Nummer: 41959-35-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge