Phenyl vinyl sulphoxide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR919122-25G OR919122-5G
APOSOR919122-25GEA 806 EUR InStock
APOSOR919122-25G APOSOR919122-5G
Phenyl vinyl sulphoxide 95%
Phenyl vinyl sulphoxide
Formel: C₈H₈OS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002086
CAS-Nummer: 20451-53-0
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge