Diethylglycinmethylester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR919729-100G OR919729-25G OR919729-5G
APOSOR919729-100GEA 712 EUR InStock
APOSOR919729-100G APOSOR919729-25G APOSOR919729-5G
Diethylglycinmethylester 95%
Diethylglycinmethylester
Formel: C₇H₁₅NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059368
CAS-Nummer: 30280-35-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge