N-Phenylacrylamid  97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR928266-1G OR928266-25G OR928266-5G
APOSOR928266-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR928266-1G APOSOR928266-25G APOSOR928266-5G
N-Phenylacrylamid  97%
N-Phenylacrylamid 
Formel: C₉H₉NO
Melting Pt: 103…106 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00080617
CAS-Nummer: 2210-24-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge