Isopropyl-4-hydroxybenzoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR930029-25G OR930029-5G
APOSOR930029-25GEA 270 EUR InStock
APOSOR930029-25G APOSOR930029-5G
Isopropyl-4-hydroxybenzoat 95%
Isopropyl-4-hydroxybenzoat
Formel: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.2 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016468
CAS-Nummer: 4191-73-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge