(R)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR939188-1G OR939188-250MG
APOSOR939188-1GEA 406 EUR InStock
APOSOR939188-1G APOSOR939188-250MG
(R)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene 95%
(R)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene
Formel: C₁₀H₁₄O
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 911200-98-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge