3,3,5,5-Tetramethylmorpholin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR946508-1G OR946508-250MG
APOSOR946508-1GEA 806 EUR InStock
APOSOR946508-1G APOSOR946508-250MG
3,3,5,5-Tetramethylmorpholin-2-one 95%
3,3,5,5-Tetramethylmorpholin-2-one
Formel: C₈H₁₅NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09722829
CAS-Nummer: 90032-83-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge