6-Chloro-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR960188-1G OR960188-5G
APOSOR960188-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR960188-1G APOSOR960188-5G
6-Chloro-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
6-Chloro-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formel: C₉H₁₀ClNO
MW: 183.64 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11603432
CAS-Nummer: 1082837-97-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge