2-Chloro-3,4,4,4-tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)-1-butene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC2026T-1G PC2026T-5G
APOSPC2026T-1GEA 69.6 EUR InStock
APOSPC2026T-1G APOSPC2026T-5G
2-Chloro-3,4,4,4-tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)-1-butene 97%
2-Chloro-3,4,4,4-tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)-1-butene
Formel: C₅H₂ClF₇
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00155721
CAS-Nummer: 235106-10-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge