Kupfer(1+)trifluormethanthiolat  95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC2096G-1G PC2096G-250MG PC2096G-5G
APOSPC2096G-1GEA 313 EUR InStock
APOSPC2096G-1G APOSPC2096G-250MG APOSPC2096G-5G
Kupfer(1+)trifluormethanthiolat  95%
Copper(I) trifluoromethanethiolate
Formel: CCuF₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059046
CAS-Nummer: 3872-23-9
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge