Propionyl fluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC3875-25G PC3875-5G
APOSPC3875-25GEA 1180 EUR InStock
APOSPC3875-25G APOSPC3875-5G
Propionyl fluoride 97%
Propionyl fluoride
Formel: C₃H₅FO
Siedepunkt: 42…44 °C/760mmHg
Dichte: 0,947 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039220
CAS-Nummer: 430-71-7
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge