5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluorooctan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC408149-1G PC408149-25G PC408149-5G
APOSPC408149-1GEA 198 EUR InStock
APOSPC408149-1G APOSPC408149-25G APOSPC408149-5G
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluorooctan-1-ol
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluorooctan-1-ol
Formel: C₈H₉F₉O
Siedepunkt: 90 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06248594
CAS-Nummer: 3792-02-7
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge