1,2,3,4-Tetrachlorhexafluorbutan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC4709-25G PC4709-5G
APOSPC4709-25GEA 627 EUR InStock
APOSPC4709-25G APOSPC4709-5G
1,2,3,4-Tetrachlorhexafluorbutan 97%
1,2,3,4-Tetrachlorhexafluorbutan
Formel: C₄Cl₄F₆
Siedepunkt: 134…135 °C
Dichte: 1,781 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040135
CAS-Nummer: 375-45-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge