1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-vinylphenyl)-propan-2-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC5582-1G PC5582-5G
APOSPC5582-1GEA 81.2 EUR InStock
APOSPC5582-1G APOSPC5582-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-vinylphenyl)-propan-2-ol 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-vinylphenyl)propan-2-ol
Formel: C₁₁H₈F₆O
Siedepunkt: 74…75 °C/3mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038310
CAS-Nummer: 2386-82-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge