Tat-NR2B9c ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BISN0039-1MG BISN0039-5MG BISN0039-10MG
APOSBISN0039-1MGEA 125 EUR InStock
APOSBISN0039-1MG APOSBISN0039-5MG APOSBISN0039-10MG
Tat-NR2B9c ≥98%
Tat-NR2B9c
Tat-NR2B9c is a PSD95 inhibitor with EC50 of 7 nM, also inhibit p38.
Formel: C₁₀₅H₁₈₈N₄₂O₃₀
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD09842404
CAS-Nummer: 500992-11-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge