ICP-OES-Zerstäuber und Zubehör für PerkinElmer
Lieferant: Agilent
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
8003-0320 8003-0322 8003-0324 8003-0326 8003-0327 8003-0328 8003-0335 8003-0454 8003-0461 8003-0464 8003-0951 8003-0964 8003-0974
HEWL8003-0320EA 0 EUR InStock
HEWL8003-0320 HEWL8003-0322 HEWL8003-0324 HEWL8003-0326 HEWL8003-0327 HEWL8003-0328 HEWL8003-0335 HEWL8003-0454 HEWL8003-0461 HEWL8003-0464 HEWL8003-0951 HEWL8003-0964 HEWL8003-0974
ICP-OES-Zerstäuber und Zubehör für PerkinElmer
Chromatographie-Zubehör Chromatographie-Ersatzteile
Dieses Zubehör kann die Leistung und Produktivität von PerkinElmer-Spektroskopiesystemen verbessern.
  • Hergestellt mit engen Toleranzen für reproduzierbare und stabile Probenaufnahme
  • Strenge Spezifikationen liefern feine Tröpfchen für beste Signalintensität und optimales Signal-Rausch-Verhältnis
  • Weniger Wiederholungen bedeuten weniger Ausfallzeiten und verbesserte Produktivität
  • Garantiert kompatibel mit PerkinElmer-Instrumenten
  • Geschützt durch die Stand-Behind-Garantie, die sicherstellt, dass die Teile keine Instrumentenausfälle oder Ausfallzeiten verursachen
  • Teile, die für ein echtes PerkinElmer-System qualifiziert sind
  • Viele Teile in Verpackungen, die langlebiger und robuster sind und den besten Schutz während des Versands bieten, um sicherzustellen, dass das Teil unbeschädigt ankommt
Zerstäuber für PerkinElmer ICP-OES-Systeme haben strenge Spezifikationen für die Abgabe feiner Tröpfchen für die beste Signalintensität und ein optimales Signal-Rausch-Verhältnis. Wählen Sie zwischen GemTip, GemCone, Meinhard oder inertem MiraMist. Der einzigartige OneNeb-Zerstäuber der Serie 2 verbessert die Leistung im Vergleich zu konzentrischen Glas- und inerten Typen, die mit den PerkinElmer Optima ICP-OES-Instrumenten verwendet werden. Der OneNeb der Serie 2 ist ein direkter Ersatz für die meisten anderen Zerstäuber und bis zu viermal empfindlicher. Der OneNeb ist außerdem robust und langlebig und bietet eine hervorragende Toleranz gegenüber hohen Konzentrationen gelöster Feststoffe und aggressiver Säuren.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge