Serological pipettes, Thermo Scientific™
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
170356T 170357T
NUNC170356TEA 54.3 EUR InStock
NUNC170356T NUNC170357T
Serological pipettes, Thermo Scientific™
Pipetten Serologische Pipetten
Choose from a broad selection of Thermo Scientific™ serological pipettes for daily lab work.
  • Colour-coded pipettes and packaging for convenient volume selection
  • Bold clear graduations with easy-to-read scale markings
  • Ensures dispensing accuracy of ±2%
  • Manufactured with high quality virgin resins
  • Sterilized by gamma irradiation per ISO 11137-2
  • Non-pyrogenic, non-cytotoxic
  • DNase/RNase, BSE/TSE and human DNA free
These sterile serological pipettes are ideal for aseptic liquid transfers.
Verpackung: Individually wrapped. Paper/plastic wrapping allowingMore Product Information
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..