Two-Way PVC Ball Valves, Female NPT
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
07387-22 07387-62
MFLX07387-22EA 31.2 EUR InStock
MFLX07387-22 MFLX07387-62
Two-Way PVC Ball Valves, Female NPT
Ventile Kugelventile
Create a secure pipe threaded connection.
  • Constructed of durable PVC
Control flow with the 90° rotating handle. Valves have seals made of Viton® fluoroelastomer and seats made of PTFE. Maximum pressure is 150 psi at 32 °F (10.3 bar at 0 °C); maximum temperature is 140 °F (60 °C at 1.7 bar).
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..