Tofacitinib (CP-690550) citrate
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
466530010 466532500
ACRO466530010EA 477 EUR InStock
ACRO466530010 ACRO466532500
Tofacitinib (CP-690550) citrate
Tofacitinib (CP-690550) citrate
Formel: C₁₆H₂₀N₆O·C₆H₈O₇
MW: 504.49 g/mol
Melting Pt: 198°C…202°C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11616529
CAS-Nummer: 540737-29-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%
Solubility (5mg/ml DMSO, warmed) Clear solution
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..