2-(4-((3-Chlorobenzyl)oxy)-3,5-dimethylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD01456059-5G BD01456059-250
BLDPBD01456059-5GEA 617 EUR InStock
BLDPBD01456059-5G BLDPBD01456059-250
2-(4-((3-Chlorobenzyl)oxy)-3,5-dimethylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
2-(4-((3-Chlorobenzyl)oxy)-3,5-dimethylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₂₁H₂₆BClO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 2828440-10-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge