N-Ethyl-N-(3-sulfopropyl)-m-anisidin Natrium 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD0926-1G BD0926-250MG
BLDPBD0926-1GEA 29 EUR InStock
BLDPBD0926-1G BLDPBD0926-250MG
N-Ethyl-N-(3-sulfopropyl)-m-anisidin Natrium 97%
N-Ethyl-N-(3-sulfopropyl)-m-anisidin Natrium
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₂H₁₈NNaO₄S
MW: 295.3304 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00083320
CAS-Nummer: 82611-88-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge