Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Oseltamivir phosphate 98%

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


BD146329-25G BD146329-250MG BD146329-5G
BLDPBD146329-25GEA 652 EUR InStock
BLDPBD146329-25G BLDPBD146329-250MG BLDPBD146329-5G
Oseltamivir phosphate 98%
Oseltamivir phosphate
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C


Formel: C₁₆H₂₈N₂O₄·H₃PO₄
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD08059548
CAS-Nummer: 204255-11-8
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge