3,4-(Methylenedioxy)phenylboronsäurepinakolester 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD14832-10G BD14832-25G
BLDPBD14832-10GEA 184 EUR InStock
BLDPBD14832-10G BLDPBD14832-25G
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronsäurepinakolester 95%
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronsäurepinakolester
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₁₃H₁₇BO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663889
CAS-Nummer: 94838-82-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge