[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethyl]triphenylphosphoniumbromid 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD1579-100G BD1579-25G
BLDPBD1579-100GEA 246 EUR InStock
BLDPBD1579-100G BLDPBD1579-25G
[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethyl]triphenylphosphoniumbromid 98%
[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethyl]triphenylphosphoniumbromid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₂₃H₂₄BrO₂P
MW: 443.3132 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00075119
CAS-Nummer: 86608-70-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge