6-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD222361-1G BD222361-100MG
BLDPBD222361-1GEA 381 EUR InStock
BLDPBD222361-1G BLDPBD222361-100MG
6-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 98%
6-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₇H₇F₃N₂
MW: 176.13 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09881222
CAS-Nummer: 1023813-33-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge