N-Boc-5-brom-2,3-difluoranilin 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD228729-1G BD228729-250MG
BLDPBD228729-1GEA 468 EUR InStock
BLDPBD228729-1G BLDPBD228729-250MG
N-Boc-5-brom-2,3-difluoranilin 95%
N-Boc-5-brom-2,3-difluoranilin
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₁H₁₂BrF₂NO₂
MW: 308.1193 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12025956
CAS-Nummer: 1150114-27-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge