(R)-2-(((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)methyl)-3-methylbutanoic acid 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD244650-250MG BD244650-5G
BLDPBD244650-250MGEA 55 EUR InStock
BLDPBD244650-250MG BLDPBD244650-5G
(R)-2-(((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)methyl)-3-methylbutanoic acid 98%
(R)-2-(((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)methyl)-3-methylbutanoic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₂₁H₂₃NO₄
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07372882
CAS-Nummer: 501331-02-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge