(E)-3-(m-Tolyl)acrylaldehyde 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD251568-100G BD251568-250MG
BLDPBD251568-100GEA 1174 EUR InStock
BLDPBD251568-100G BLDPBD251568-250MG
(E)-3-(m-Tolyl)acrylaldehyde 95%
(E)-3-(m-Tolyl)acrylaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₀H₁₀O
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08460293
CAS-Nummer: 93614-80-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge