4-Brom-3,5-difluorbenzonitril 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD272654-5G BD272654-25G
BLDPBD272654-5GEA 227 EUR InStock
BLDPBD272654-5G BLDPBD272654-25G
4-Brom-3,5-difluorbenzonitril 97%
4-Brom-3,5-difluorbenzonitril
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₇H₂BrF₂N
MW: 217.9983 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11845964
CAS-Nummer: 123688-59-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge