1-Amino-3,3-dimethyl-butan-2-one hydrochloride 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD33242-100G BD33242-10G
BLDPBD33242-100GEA 582 EUR InStock
BLDPBD33242-100G BLDPBD33242-10G
1-Amino-3,3-dimethyl-butan-2-one hydrochloride 98%
1-Amino-3,3-dimethyl-butan-2-one hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₆H₁₃NO·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06798286
CAS-Nummer: 33119-72-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge