2-(Diethylamino)ethylmethacrylat 97% stabilisiert
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Stabilization: Stabilisiert mit 4-Methoxyphenol (MEHQ)
BD63079-500G BD63079-100G
BLDPBD63079-500GEA 40 EUR InStock
BLDPBD63079-500G BLDPBD63079-100G
2-(Diethylamino)ethylmethacrylat 97% stabilisiert
2-(Diethylamino)ethyl methacrylate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₀H₁₉NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038314
CAS-Nummer: 105-16-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge