2,4-Dichloro-5-(chloromethyl)pyridine 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD66649-250MG BD66649-1G
BLDPBD66649-250MGEA 43 EUR InStock
BLDPBD66649-250MG BLDPBD66649-1G
2,4-Dichloro-5-(chloromethyl)pyridine 95%
2,4-Dichloro-5-(chloromethyl)pyridine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₆H₄Cl₃N
MW: 196.46 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04114263
CAS-Nummer: 73998-96-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge